Learn More
Memmert™ Cámara climática HPP, 260 l, acero inoxidable
Código de producto. 16375087 Tienda Memmert Productos
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16375087
Marca: Memmert™ HPP260T7
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C; humedad relativa (HR): De 20 a 90 %; Luz: Iluminación LED
Especificaciones
Tipos de alarma Acústicas y visuales
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de controlador Controlador PID con microprocesador digital multifuncional
Capacidad (métrico) 260 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación LED
Tipo de tapón Tipo alemán
Humedad relativa Del 20 al 90 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla Twin Display
Para utilizar con (aplicación) Son perfectamente adecuados para pruebas de estabilidad, almacenamiento en entornos controlados y acondicionamiento
Precisión de humedad 1 %
Rango de humedad 20 y 90 %
Incluye Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C, 60 % de RH a 30 °C
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Garantía 3 años
Anchura (métrico) 824 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1183 mm
Altura (métrico) interior 800 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Peso con embalaje (métrico) 173 kg
Peso (métrico) 122 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 820 W
Tensión 115/230 V
Vataje 820 W
Frecuencia 50/60 Hz
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.