Learn More
SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
Código de producto. 17845714 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
missing translation for 'unitSize'
1 set
cada uno
Artikelnummer. Capacidad (métrico) Material Tamaño de rosca N.º de puertos unitSize
17845714 5 L HDPE S55 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
16493789 5 L HDPE GL 45 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
16403799 10 L HDPE GL 45 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17165501 5 L Polypropylene S 50 3 (2 Capillary, 1 Tubing) cada uno
17385343 5 L UN-X HDPE S60/61 6 (3 Capillary, 3 Tubing) 1 set
17818733 12 L HDPE S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) cada uno
17835704 10 L HDPE S90 5 (4 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17819273 10 L HDPE GL45 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17825704 5 L UN-X HDPE S55 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17895714 5 L UN-X HDPE S51 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17885714 20 L HDPE S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17875714 5 L UN-X HDPE S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17855714 20 L HDPE S70/71 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17865714 5 L HDPE-EC S50 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17825724 10 L HDPE-EC S50 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17875704 10 L HDPE-EC S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17845704 10 L HDPE-EC S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17855704 20 L HDPE-EC S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17805724 30 L HDPE-EC S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17815724 10 L HDPE-EC S90 5 (4 Capillary, 1 Tubing) 1 set
18606478 5 L UN-X HDPE S60/61 6 (3 Capillary, 3 Tubing) 1 set
21 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17845714
missing translation for 'mfr': SCAT™ 307367
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los juegos de residuos de HPLC, V2.0 son combinaciones económicas para la eliminación limpia y segura de residuos líquidos de laboratorio mediante sistemas de HPLC u otros instrumentos analíticos.
Todos los juegos constan de un recipiente y un SafetyCap original de SCAT con filtro de escape, así como accesorios, tapones ciegos y un conector para tubos.
  • Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
  • Tapones de seguridad del fabricante de primera calidad SCAT
  • Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o PP
  • Precio atractivo en comparación con la compra única
  • Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) Sistemas HPLC
Tipo Juego 6
Canales de disolventes 3
Material HDPE
Incluye Tapa de seguridad para residuos, S55, 2 x racor PFA 2,3 mm DE, 2 x racor PFA 3,2 mm DE, 1 x Conector de tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x conexión GL14 para filtro de escape, 1 x bidón, S55, 5 L, PE-HD, 1 x filtro de escape S, con protección contra salpicaduras e indicador de cambio
Color White
Tamaño de rosca S55
Capacidad (métrico) 5 L
N.º de puertos 3 (2 Capillary, 1 Tubing)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.