Learn More
SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Descripción
Todos los juegos constan de un recipiente y un SafetyCap original de SCAT con filtro de escape, así como accesorios, tapones ciegos y un conector para tubos.
- Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
- Tapones de seguridad del fabricante de primera calidad SCAT
- Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o PP
- Precio atractivo en comparación con la compra única
- Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Sistemas HPLC |
| Tipo | Juego 19 |
| Canales de disolventes | 5 |
| Material | HDPE-EC |
| Incluye | Tapa de seguridad para residuos, S90, PTFE-EL, 4 x racor PFA 2,3 mm DE, 4 x racor PFA 3,2 mm DE, 1 x conector de tubo PP 5 - 11,5 mm ID, 1 x conexión GL14 para filtro de escape, 1 x bidón con mirilla, S90, 10 L, PE-HD conductor electrostático, 1 x Cinta de puesta a tierra, rígida, con cable de puesta a tierra y abrazadera, adecuada para bidón 108420, 1 x filtro de gases de escape M, con protección contra salpicaduras e indicador de cambio |
| Color | Black |
| Tamaño de rosca | S90 |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| N.º de puertos | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) |