Learn More
SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
Código de producto. 17805724 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Material Tamaño de rosca N.º de puertos unitSize
17805724 30 L HDPE-EC S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
16493789 5 L HDPE GL 45 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
16403799 10 L HDPE GL 45 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17165501 5 L Polypropylene S 50 3 (2 Capillary, 1 Tubing) cada uno
17385343 5 L UN-X HDPE S60/61 6 (3 Capillary, 3 Tubing) 1 set
17818733 12 L HDPE S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) cada uno
17835704 10 L HDPE S90 5 (4 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17819273 10 L HDPE GL45 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17845714 5 L HDPE S55 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17825704 5 L UN-X HDPE S55 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17895714 5 L UN-X HDPE S51 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17885714 20 L HDPE S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17875714 5 L UN-X HDPE S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17855714 20 L HDPE S70/71 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17865714 5 L HDPE-EC S50 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17825724 10 L HDPE-EC S50 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17875704 10 L HDPE-EC S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17845704 10 L HDPE-EC S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17855704 20 L HDPE-EC S60/61 3 (2 Capillary, 1 Tubing) 1 set
17815724 10 L HDPE-EC S90 5 (4 Capillary, 1 Tubing) 1 set
18606478 5 L UN-X HDPE S60/61 6 (3 Capillary, 3 Tubing) 1 set
21 options
Código de producto. 17805724
Marca: SCAT™ 307378
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los juegos de residuos de HPLC, V2.0 son combinaciones económicas para la eliminación limpia y segura de residuos líquidos de laboratorio mediante sistemas de HPLC u otros instrumentos analíticos.
Todos los juegos constan de un recipiente y un SafetyCap original de SCAT con filtro de escape, así como accesorios, tapones ciegos y un conector para tubos.
  • Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
  • Tapones de seguridad del fabricante de primera calidad SCAT
  • Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o PP
  • Precio atractivo en comparación con la compra única
  • Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Sistemas HPLC
Tipo Juego 18
Canales de disolventes 3
Material HDPE-EC
Incluye Tapón de seguridad para residuos, S60/61, PTFE-EL, 2 x racor PFA 2,3 mm DE, 2 x racor PFA 3,2 mm DE, 1 x conector de tubo PP 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x conexión GL14 para filtro de escape, 1 x bidón, S60/61, 30 L, PE-HD conductor electrostático, 1 x cable de puesta a tierra, 2 x abrazadera, 1,5 m, 1 x filtro de salida M, con protección contra salpicaduras e indicador de cambio
Color Black
Tamaño de rosca S60/61
Capacidad (métrico) 30 L
N.º de puertos 3 (2 Capillary, 1 Tubing)