Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Systems
- Instrumentos de cromatografía líquida
- Componentes para HPLC individual y accesorios
- Componentes de manipulación de disolventes para HPLC
- SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
SCAT™ Juegos de residuos de HPLC, V2.0
Código de producto. 17165501 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
5 L
10 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Tamaño de rosca:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
N.º de puertos:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
21 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Material | Tamaño de rosca | N.º de puertos | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17165501 | 5 l | Polypropylene | S 50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | cada uno |
| 16493789 | 5 l | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17385343 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
| 17818733 | 12 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | cada uno |
| 17835704 | 10 L | HDPE | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17819273 | 10 L | HDPE | GL45 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845714 | 5 L | HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825704 | 5 L | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17895714 | 5 L | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17885714 | 20 L | HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875714 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855714 | 20 L | HDPE | S70/71 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17865714 | 5 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17825724 | 10 L | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17875704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17845704 | 10 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17855704 | 20 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17805724 | 30 L | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 17815724 | 10 L | HDPE-EC | S90 | 5 (4 Capillary, 1 Tubing) | 1 set |
| 18606478 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Capillary, 3 Tubing) | 1 set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17165501
Proveedor
SCAT™
N.º de proveedor
307328
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Todos los juegos constan de un recipiente y un SafetyCap original de SCAT con filtro de escape, así como accesorios, tapones ciegos y un conector para tubos.
- Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
- Tapones de seguridad del fabricante de primera calidad SCAT
- Recipientes de seguridad hechos de material HDPE o PP
- Precio atractivo en comparación con la compra única
- Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | HPLC Systems |
| Tipo | juego 3 |
| Canales de disolventes | 3 |
| Material | Polypropylene |
| Incluye | SafetyWasteCap, 2 x 3,2 mm D.E., 1 x 5,0 a 11,5 mm D.I. (108025), recipiente para ahorrar espacio, PP (107998), filtro de escape S, con protección contra salpicaduras e indicador de intercambio (310534) |
| Color | White |
| Tamaño de rosca | S 50 |
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| N.º de puertos | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |