Learn More
SCAT Juegos de suministros de HPLC, V2.0
Código de producto. 16473789 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1 L
Color:
Brown
Marrón
Transparente
Material:
Glass (Round)
Glass (Square)
Glass (Youtility)
Canales de disolventes:
1
2
3
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 16473789
Marca: SCAT 307305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los juegos de suministros de HPLC, V2.0 del fabricante SCAT son combinaciones de equipos para el suministro libre de contaminación de sistemas de HPLC con disolventes. Los juegos constan de un frasco de laboratorio con rosca GL 45, un SafetyCap SCAT, así como capilares, filtros de aspiración y válvulas de aire.
  • Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
  • SafetyCaps del fabricante de primera calidad SCAT
  • Frascos de laboratorio
  • Precio atractivo en comparación con la compra única
  • Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Descripción Juego de suministros de HPLC II, V2.0: 1 tapón de seguridad II GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml cuadrado de vidrio transparente y 2 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 2 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010)
Para utilizar con (equipo) Cualquier sistema de HPLC
Tipo Juego II
Canales de disolventes 2
Material Glass (Square)
Incluye 1 SafetyCap I GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml cuadrado de vidrio transparente y 2 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 2 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010)
Color Transparente
Tamaño de rosca GL45
Capacidad (métrico) 1 L