Learn More
SCAT Juegos de suministros de HPLC, V2.0
Código de producto. 16423799 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
1 L
Color:
Brown
Marrón
Transparente
Material:
Glass (Round)
Glass (Square)
Glass (Youtility)
Canales de disolventes:
1
2
3
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Material Canales de disolventes unitSize
16423799 1 L Marrón Glass (Round) 2 1 set
16413799 1 L Marrón Glass (Round) 1 1 set
16433789 1 L Transparente Glass (Round) 1 1 set
16443789 1 L Transparente Glass (Square) 1 1 set
16453789 1 L Transparente Glass (Round) 2 1 set
16473789 1 L Transparente Glass (Square) 2 1 set
16433799 1 L Marrón Glass (Round) 3 1 set
16463789 1 L Transparente Glass (Round) 3 1 set
16483789 1 L Transparente Glass (Square) 3 1 set
16453799 1 L Transparente Glass (Youtility) 3 1 set
17927260 100 mL Brown Glass (Round) 2 1 set
11 options
Código de producto. 16423799
Marca: SCAT 307313
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los juegos de suministros de HPLC, V2.0 del fabricante SCAT son combinaciones de equipos para el suministro libre de contaminación de sistemas de HPLC con disolventes. Los juegos constan de un frasco de laboratorio con rosca GL 45, un SafetyCap SCAT, así como capilares, filtros de aspiración y válvulas de aire.
  • Sistema personalizado con componentes de conjunto de alta calidad
  • SafetyCaps del fabricante de primera calidad SCAT
  • Frascos de laboratorio
  • Precio atractivo en comparación con la compra única
  • Listos para usar, no es necesario ningún componente
SCAT ofrece un sistema completo para el suministro y la eliminación seguros de disolventes en análisis. Todos los productos son compatibles entre generaciones y se combinan perfectamente entre sí.
Especificaciones
Descripción Juego de suministros de HPLC II, V2.0: 1 tapón de seguridad II GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml redondo de vidrio marrón y 2 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 2 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010)
Para utilizar con (equipo) Cualquier sistema de HPLC
Tipo Juego II
Canales de disolventes 2
Material Glass (Round)
Incluye 1 SafetyCap I GL45, 1 frasco de laboratorio de 1000 ml redondo de vidrio marrón y 2 capilares de 1,5 m de 3,2 mm de D.E., 2 filtros de aspiración de PTFE y válvula de aire (317010)
Color Marrón
Tamaño de rosca GL45
Capacidad (métrico) 1 L