Learn More
HPGD Mouse anti-Human, Clone: 3F1F5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HPGD |
|---|---|
| Clon | 3F1F5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16849005
|
Proteintech
66798-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16839005
|
Proteintech
66798-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Prostaglandin inactivation. Contributes to the regulation of events that are under the control of prostaglandin levels. Catalyzes the NAD-dependent dehydrogenation of lipoxin A4 to form 15-oxo-lipoxin A4. Inhibits in vivo proliferation of colon cancer cells.Especificaciones
| HPGD | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| 15 PGDH, HPGD, PGDH, PGDH1, Prostaglandin dehydrogenase 1, SDR36C1 | |
| HPGD | |
| IgG2b | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 3F1F5 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P15428 | |
| 3248 | |
| HPGD Fusion Protein Ag1499 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HPGD |