Learn More
HPGD Mouse anti-Human, Clone: 3F1F5, Proteintech
Código de producto. 16849005 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16849005 20 μL 20 microlitros
16839005 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16849005 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 667981IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
Prostaglandin inactivation. Contributes to the regulation of events that are under the control of prostaglandin levels. Catalyzes the NAD-dependent dehydrogenation of lipoxin A4 to form 15-oxo-lipoxin A4. Inhibits in vivo proliferation of colon cancer cells.
Especificaciones
Antígeno HPGD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3F1F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HPGD
N.º de referencia del gen P15428
Alias de gen 15 PGDH, HPGD, PGDH, PGDH1, Prostaglandin dehydrogenase 1, SDR36C1
Símbolos de los genes HPGD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HPGD Fusion Protein Ag1499
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3248
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b