missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HPd2 Antibody (DHIC2-5H10), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
196.00€ - 450.00€
Especificaciones
| Antígeno | HPd2 |
|---|---|
| Clon | DHIC2-5H10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18253960
|
Novus Biologicals
NBP1-18955SS |
0.025 mL |
196.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18187369
|
Novus Biologicals
NBP1-18955 |
0.1 mL |
450.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HPd2 Monoclonal specifically detects HPd2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.Especificaciones
| HPd2 | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| Tissue culture supernatant with 0.05% Sodium Azide | |
| Human pancreatic enriched duct cells | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| DHIC2-5H10 | |
| Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100 | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| RUO | |
| Human | |
| human pancreatic duct cell | |
| IgM | |
| Tissue culture supernatant | |
| Specific for duct cell types. |
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto