missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPd2 Antibody (DHIC2-5H10), Novus Biologicals™

Código de producto. 18253960 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18253960 0.025 mL 25 microlitros
18187369 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18253960

Marca: Novus Biologicals NBP118955SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

HPd2 Monoclonal specifically detects HPd2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HPd2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon DHIC2-5H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100
Formulación Tissue culture supernatant with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen human pancreatic duct cell
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human pancreatic enriched duct cells
Método de purificación Tissue culture supernatant
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Specific for duct cell types.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Supernatant
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.