missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HP1 alpha Antibody (RAB-C133), Alexa Fluor™ 532 - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18546539 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18546539 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18546539

Marca: Novus Biologicals NBP320127AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HP1 alpha Monoclonal antibody specifically detects HP1 alpha in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HP1 alpha
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RAB-C133
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Antigen p25, chromobox homolog 5, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog, Drosophila), chromobox protein homolog 5, Heterochromatin protein 1 homolog alpha, heterochromatin protein 1-alpha, HP1, HP1 alpha, HP1 alpha homolog, HP1A, HP1-ALPHA, HP1Hs alpha, HP1Hs-alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing CBX5 protein under non-denaturing conditions.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23468
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.