Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
Código de producto. 17748899
Encompass_Preferred
Click to view available options
Caudal:
1000 mL/min
2000 mL/min
200 mL/min
4000 mL/min
500 ml/min
750 mL/min
Pureza del nitrógeno:
>99,999 %
>99 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17748899
Marca: Schmidlin™ DBN2T4000OEU
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Especificaciones
Fondo (métrico) 63 cm
Caudal 4000 mL/min
Altura (métrico) 49 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 5 bar
Anchura (imperial) 55 in.
Anchura (métrico) 140 cm
Conexiones Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno >99 %
Vataje 270 W
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.