Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator with Catalyst
Código de producto. 17728899
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Caudal:
1000 mL/min
2000 mL/min
200 mL/min
4000 mL/min
500 ml/min
750 mL/min
Pureza del nitrógeno:
>99,999 %
>99 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Pureza del nitrógeno unitSize
17728899 2000 mL/min >99,999 % cada uno
17708899 200 mL/min >99,999 % cada uno
17768899 500 ml/min >99,999 % cada uno
17788899 750 mL/min >99,999 % cada uno
17798889 1000 mL/min >99,999 % cada uno
17748899 4000 mL/min >99 % cada uno
6 options
Código de producto. 17728899
Marca: Schmidlin™ DBN2T2000OEU
This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999% & <0.1 ppm THC
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Especificaciones
Fondo (métrico) 63 cm
Caudal 2000 mL/min
Altura (métrico) 49 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 5 bar
Anchura (imperial) 55 in.
Anchura (métrico) 140 cm
Conexiones Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno >99,999 %
Vataje 270 W