Learn More
Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator
Descripción
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Purity: up to +99.999%
- Pressure: up to 5 barg (75 psig)
- Ideal for all GC applications
- Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (métrico) | 63 cm |
| Caudal | 4000 mL/min |
| Altura (métrico) | 49 cm |
| Temperatura ambiente de funcionamiento máx. | 35°C |
| Presión de salida | 5 bar |
| Anchura (imperial) | 55 in. |
| Anchura (métrico) | 140 cm |
| Conexiones | Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in. |
| Requisitos eléctricos | 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
| Pureza del nitrógeno | >99 % |
| Mostrar más |