Learn More
HOXD9 Antibody (OTI1H3), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30306676 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
30306676 30 μL 30 microlitros
30306311 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30306676
Marca: Novus Biologicals NBP34500230ul
Mouse Monoclonal Antibody
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HOXD9
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3235
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1