Learn More
HOXD9 Antibody (OTI10G8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | HOXD9 |
|---|---|
| Clon | OTI10G8 |
| Dilución | Western Blot 1:2000 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30306474
|
Novus Biologicals
NBP3-45003-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30306644
|
Novus Biologicals
NBP3-45003-30ul |
30 μL |
256.00€
30 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| HOXD9 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 3235 | |
| IgG1 | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI10G8 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |