Descripción
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HOXD9 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI10G8 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol |
| Alias de gen | homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli. |
| Mostrar más |