Learn More
HOXA2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200081265 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18247911 100 μL 100 microlitros
18621588 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18247911
Marca: Novus Biologicals NBP258865
Rabbit Polyclonal Antibody
HOXA2 Polyclonal specifically detects HOXA2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HOXA2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen homeo box A2, homeobox A2, Homeobox protein Hox-1K, homeobox protein Hox-A2, HOX1K
Símbolos de los genes HOXA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:QNSEGKCKSLEDSEKVEEDEEEKTLFEQALSVSGALLEREGYTFQQNALSQQQAPNGHNGDSQSFPVS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3199
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only