Learn More
HOXA10 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18675916 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18675916 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18675916 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306103PCP
Rabbit Polyclonal Antibody
HOXA10 Polyclonal antibody specifically detects HOXA10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HOXA10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen homeo box A10, homeobox A10, homeobox protein 1H, Homeobox protein Hox-1.8, Homeobox protein Hox-1H, homeobox protein Hox-A10, homeobox protein HOXA10, HOX1, HOX1HHOX1.8, MGC12859, PL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human HOXA10.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3206
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG