Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Rollo de papel higiénico Hostess™ Jumbo
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8005911
Change view
Click to view available options
Formato:
núcleo de 60 mm
núcleo de 76 mm
Tamaño de la unidad:
12 rollos
Código de producto. Formato unitSize
12794246 núcleo de 76 mm 12 rollos
12764246 núcleo de 60 mm 12 rollos
2 options
Código de producto. 12794246
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 8614
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Scott™
  • Blanco
  • Tejido perforado de 2 capas
  • Suministrado en paquetes de 12 rollos Jumbo x 500 hojas
  • Con certificación ISO 14001 e ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel higiénico
Longitud (imperial) 8,03 in
Longitud (métrico) 9 cm
Anchura (imperial) 15.5 in.
Anchura (métrico) 40 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta y FSC
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 40 x 9 cm
Formato núcleo de 76 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para baños con mucha actividad en lugares públicos y entornos de trabajo donde la economía es especialmente importante.
Cantidad de embalaje 12 rollo de 200 m
Tela 2 capas