Learn More
Kimberly-Clark™ Toallas de mano NATURA™ Hostess™ - Plegadas
Descripción
- Proporcionan una experiencia de aseo práctica y uniforme
- Las toallas de mano recicladas de una capa cuentan con la certificación FSC y la Etiqueta Ecológica Europea por lo que son respetuosas con el medio ambiente
- Toallas de papel con pliegue intermedio o en W diseñadas para dispensar una toalla de manos cada vez
- Mejoran la higiene de las manos al minimizar el riesgo de contaminación al secarse las manos
- Reducen los costes
- Compatible con los dispensadores de toallas de papel plegadas Aquarius™ en blanco (6954 y 6945)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano |
| Longitud (imperial) | 14,6 pulg. (hoja), 8,5 pulg. (clip) |
| Longitud (métrico) | 37,2 cm (hoja), 21,6 cm (clip) |
| Anchura (imperial) | 8,5 pulg. (hoja), 3,7 pulg. (clip) |
| Anchura (métrico) | 21,6 cm (hoja), 9,3 cm (clip) |
| Material | Papel |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Formato | Entrelazadas |
| Para utilizar con (aplicación) | Soluciones para los aseos |
| Mostrar más |