Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Rollos de papel higiénico Hostess™ Jumbo
Descripción
- Ayuda a reducir el mantenimiento y controlar los costes y los residuos.
- Se descompone en agua fría, así que no bloqueará los desagües.
- Se fabrica en molinos acreditados conforme a ISO 14001 e ISO 9001
- Ideal para baños concurridos en lugares públicos y entornos de trabajo.
- Mantiene los costes bajos en áreas de uso intensivo.
- Tejido perforado que controla cuánto se utiliza, lo que beneficia al medio ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel higiénico de rollo pequeño Jumbo |
| Longitud (imperial) | 27,46 in |
| Longitud (métrico) | 70,4 cm |
| Anchura (imperial) | 9.4 in. |
| Anchura (métrico) | 24 cm |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 70,4 x 39,2 cm |
| Formato | Rollo |
| Para utilizar con (aplicación) | High Traffic Washrooms |
| Mostrar más |