Learn More
Hormone-sensitive Lipase/HSL Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 529.00€
Especificaciones
Antígeno Hormone-sensitive Lipase/HSL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18232571
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-58889
100 μL
529.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18663408
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP2-58889-25ul
25 μL
369.00€
25 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Hormone-sensitive Lipase/HSL Polyclonal specifically detects Hormone-sensitive Lipase/HSL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
Hormone-sensitive Lipase/HSL
Polyclonal
Rabbit
Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, Signal Transduction
hormone-sensitive lipase, hormone-sensitive lipase testicular isoform, HSLEC 3.1.1.79, LHS, lipase, hormone-sensitive
LIPE
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
3991
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:HLLHKSRYVASNRRSIFFRTSHNLAELEAYLAALTQLRALVYYAQRLLVTNRPGVLFFEGDEGLTADFLREYVTLHKGCFYGRCLGFQFTPAIRPFLQTISIGLVSFGEHYKRNE
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only