Descripción
- La bata higiénica sin bolsillos protege el ambiente de trabajo de las partículas que provienen del cuerpo del operario.
- Permite proteger al usuario de los riesgos de contaminación relacionados con la actividad que se está llevando a cabo.
- Agradable y ligero, el tejido de polipropileno es extremadamente transpirable.
- Modelo con cuello sin solapa y elástico en las muñecas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Grande |
| Estructura | Fabricado en China |
| Para utilizar con (aplicación) | Equipo de protección individual de categoría 1 |
| Sexo | Unisex |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Tipo de empaquetado | Bolsa individual |
| Tipo de producto | Bata higiénica |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Corchetes |
| Mostrar más |