Learn More
HOP Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18617422 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18617422 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18617422
Marca: Novus Biologicals NBP297809PCP
Rabbit Polyclonal Antibody
HOP Polyclonal antibody specifically detects HOP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HOP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen CAMEO, HOD, homeodomain-only protein, HOP homeobox, HOPLAGYNECC1OB1SMAP31, Lung cancer-associated Y protein, MGC20820, not expressed in choriocarcinoma clone 1, Not expressed in choriocarcinoma protein 1, odd homeobox 1 protein, Odd homeobox protein 1, TOTO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HOP fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84525
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG