missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOOK3 Antibody (3A5), Novus Biologicals™

Código de producto. 18595914 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18595914 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18595914

Marca: Novus Biologicals H00084376M04

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HOOK3 Monoclonal antibody specifically detects HOOK3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOOK3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 3A5
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_115786
Alias de gen FLJ31058, hHK3, HK3h-hook3, hook homolog 3 (Drosophila), protein Hook homolog 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HOOK3 (NP_115786.1, 622 a.a. ∽ 718 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QNQGAAPEIQALKNQLQERDRLFHSLEKEYEKTKSQREMEEKYIVSAWYNMGMTLHKKAAEDRLASTGSGQSFLARQRQATSSRRSYPGHVQPATAR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84376
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.