Learn More
Honeywell™ Respirador purificador de aire (APR) de media máscara Valuair
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Material (pieza facial): Elastómero termoplástico
- Tipo de arnés: Arnés de cuatro puntos
- Tipo de filtro: Sistema de doble filtro con conexión Click-Fit
- Tipo de cartucho: Filtro de polvo P3, filtro de gas A1, filtro combinado A1P3, filtro de gas A2, filtro combinado A2P3, filtro de gas ABE1, filtro combinado ABE1P3, filtro de gas ABEK1, filtro combinado ABEK1P3, filtro de gas K1, filtro combinado K1P3
- Utilizar con: Construcción, ingeniería mecánica, mecanizados, pintura, ganadería y horticultura
- Normas/cumplimiento: EN 140, Cat. de EPI III, ISO 9001/2000
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001/2000 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EPI Cat. III |
| Certificaciones (EN) | EN 140 |
| Color | Azul marino |
| Design Type | Perfil bajo |
| Desechables | No |
| Tipo de filtro | Sistema de doble filtro con conexión Click-Fit |
| Material | Elastómero termoplástico |
| Tipo de producto | Respirador purificador de aire (APR) de media máscara |
| Tamaño | L |
| Mostrar más |