Learn More
Honeywell™ Protección respiratoria en suspensión deslizante de una pieza Honeywell™
Descripción
- Gran campo de visión gracias a que el filtro está ubicado a una altura baja
- Comodidad para respirar gracias a la amplia superficie de intercambio
- Se debe desechar cuando los filtros estén saturados
- Protege frente a peligros como partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos y mucho más
- Recomendado para el uso en las industrias químicas, de construcción, de alimentos, de fabricación, médica, farmacéutica, etc.
Especificaciones
Especificaciones
| Cartucho/filtro | A1 |
| Certificaciones/conformidad | EN 405 y EN 149 |
| Certificaciones (EN) | EN405 |
| Color | Green |
| Design Type | Copa/moldeado |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Para utilizar con (aplicación) | Para las industrias |
| Para utilizar con (equipo) | Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653) |
| Modelo | Respirador Freedom A1, Half-Mask |
| Mostrar más |