Learn More
Honeywell™ Protección respiratoria en suspensión deslizante de una pieza Honeywell™
Código de producto. 11887151
Change view
Click to view available options
Cartucho/filtro:
A1
A1B1E1K1P3
A2
A2P3
P3
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cartucho/filtro unitSize
11887151 A1 cada uno
11887231 A2 cada uno
11817161 P3 cada uno
11807161 A2P3 cada uno
11817010 A1B1E1K1P3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
To be disposed of when filters are saturated.
Código de producto. 11887151 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1001591
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
To be disposed of when filters are saturated.
The Freedom Half-Mask APR is designed for occasional exposure to gases, vapours, and particulates. Limited use and maintenance-free, it is supplied pre-assembled with cartridges for elimination of assembly mistakes, replacement parts, and decontamination concerns.
  • Gran campo de visión gracias a que el filtro está ubicado a una altura baja
  • Comodidad para respirar gracias a la amplia superficie de intercambio
  • Se debe desechar cuando los filtros estén saturados
  • Protege frente a peligros como partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos y mucho más
  • Recomendado para el uso en las industrias químicas, de construcción, de alimentos, de fabricación, médica, farmacéutica, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cartucho/filtro A1
Certificaciones/conformidad EN 405 y EN 149
Certificaciones (EN) EN405
Color Green
Design Type Copa/moldeado
Desechables Reusable
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Para utilizar con (aplicación) Para las industrias
Para utilizar con (equipo) Prefilter Pads [11847171 (P1), 12682743 (P2)] and Pad Retaining Covers (12662653)
Modelo Respirador Freedom A1, Half-Mask
Cantidad 1 unidad
Resistente a Gas, vapores
Forma Una pieza, suspensión deslizante
Esterilidad No estéril
Tipo de suspensión Suspensión deslizante de una pieza
Strap Attachment Type One-Piece Sliding Suspension System