missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Homez Antibody (PCRP-HOMEZ-1B5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592342 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18592342 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592342

Marca: Novus Biologicals NBP308303AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Homez Monoclonal antibody specifically detects Homez in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Homez
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-HOMEZ-1B5
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen homeobox and leucine zipper encoding, homeobox and leucine zipper protein Homez, KIAA1443Homeodomain leucine zipper-containing factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Homez protein (Uniprot: Q8IX15)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57594
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.