missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HOMER1 Antibody (2F7), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18751220 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18751220 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18751220 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250605AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HOMER1 Monoclonal antibody specifically detects HOMER1 in Drosophila samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HOMER1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2F7
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen HOMER, homer homolog 1 (Drosophila), homer-1, HOMER1B, HOMER-1B, HOMER1C, SYN47neuronal immediate early gene, 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST-Drosophila HOMER1 (full-length) fusion protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9456
Especies diana Drosophila
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.