Learn More
Bromuro de escandio(III), ultra seco, 99,98 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11367867
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11367867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014292.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13825-76-8
Número MDL MFCD00049744
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium(III) bromide
Punto de fusión 914°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,4727
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.66
Porcentaje de pureza 99.98%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic