Descripción
HOIP/RNF31 Polyclonal specifically detects HOIP/RNF31 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HOIP/RNF31 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin 5ug/ml |
| Formulación | 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | EC 6.3.2.-, FLJ10111, FLJ23501, HOIP, MGC19975, ring finger protein 31, ZIBRAHOIL-1-interacting protein, Zinc in-between-RING-finger ubiquitin-associated domain protein |
| Símbolos de los genes | RNF31 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only