Learn More
Hoefer™ Separadores de gradientes Serie SG
Código de producto. 10714762 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
15 ml
30 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
15 ml
500 ml
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10714762 15 ml 15 ml
10089259 100 ml cada uno
11564424 100 ml cada uno
11570764 50 ml cada uno
12089937 50 ml cada uno
11544424 30 ml cada uno
12074647 500 ml cada uno
10049309 500 ml 500 ml
11534424 15 ml cada uno
9 options
Código de producto. 10714762
Marca: Hoefer™ 80619761
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • Los modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100 incluyen separador de gradientes con válvulas de PTFE, conexión de salida Luer, varilla de soporte, accesorio dentado de adaptador, aguja de calibre 22.
  • El modelo SG 500 incluye separador de gradientes con válvula de inserción-extracción, cuatro abrazaderas de manguera de apriete y sellado para tubos.
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
Modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100
  • Elaborado en plástico acrílico pesado con válvulas de resina PTFE de alta calidad y sin fugas
  • Ofrecen una base plana para una mayor estabilidad en agitadores magnéticos; la varilla de soporte se puede acoplar al soporte de anillo para una mayor estabilidad
  • Acepta tubos Luer o de 4 mm de D.I.; con los adaptadores incluidos, también puede aceptar tubos de 2 mm de D.I. o de calibre 22
  • SG 100 es ideal para los coladores de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (para cuatro geles) o SE 215 (para 10 geles)
Modelo SG 500
  • Hecho de dos cámaras acrílicas cilíndricas ensambladas y montadas una base acrílica plana
  • Utiliza una válvula de inserción-extracción simple para abrir y cerrar el paso entre el depósito y las cámaras de mezcla
  • Adecuado para la formación de gradientes de poliacrilamida o gradientes de tampón utilizados con columnas de cromatografía de medianas a pequeñas
  • Ideal para usar con los coladores de gel múltiples Hoefer SE 615 o SE 915
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Colador de gel Mighty Small™ SE 275 (para 4 geles) o SE 215 (para 10 geles)
Tipo Separador de gradientes
Incluye Separador de gradientes con válvulas de PTFE, conexión de salida Luer, varilla de soporte, accesorio dentado de adaptador y aguja 22G
Volumen (imperial) 0,5 oz
Volumen (métrico) 15 ml