Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis submarina HE 33 Mini
Código de producto. 10754807 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Hoefer HE 33 Basic
Hoefer HE 33 Complete
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10754807 Hoefer HE 33 Complete 1 PCS
10075904 Hoefer HE 33 Basic cada uno
10646253 Hoefer HE 33 Basic cada uno
11589533 Hoefer HE 33 Complete cada uno
4 options
Código de producto. 10754807
Marca: Hoefer™ HE3381.5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cámara para tampón; tapa con cables; bandeja de ensayo de gel, transparente a rayos UV; bandeja de colado de gel; 4 juntas de espuma; nivel de burbuja. El sistema completo (03-500-130) también incluye un peine de 8 pocillos de 1,5mm de grosor y parte posterior de peine.
Diseñado para separaciones muy rápidas de fragmentos de restricción del ADN en geles de agarosa
Diseñado para separaciones muy rápidas de fragmentos de restricción del ADN en geles de agarosa
  • La base moldeada transparente actúa como un disipador de calor. Llenar la base con refrigerante y sellar
  • Refrigerar la unidad antes de su funcionamiento permite aplicar voltajes más altos sin generar distorsiones en la banda o dañar el gel y la unidad.
  • No se requiere cinta adhesiva para el colado
  • Cerraduras de seguridad eléctrica en la tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Tamaño de gel Mini
Corriente máxima 500 mA
Tipo Miniunidad de electroforesis de agarosa horizontal
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Conjunto de cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo, bandeja de colado, juntas de espuma, nivel de burbuja, 1,5 mm de grosor, peine de 8 pocillos, parte posterior de peine
Modelo Hoefer HE 33 Complete
Tamaño de muestra Hasta 32
Temperatura máxima (imperial) 122 °F
Temperatura máxima (métrico) 50 °C
Volumen del tampón (imperial) 8,4 oz
Volumen del tampón (métrico) 250 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24 x 13 x 7 cm
Longitud (imperial) 9,4 in
Longitud del gel (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 24 cm
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 5,1 in
Anchura del gel (imperial) 2,7 in
Anchura (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 7 cm
Altura (imperial) 2,8 in
Altura (métrico) 7 cm
Tensión 500 V
Vataje 15 W
Amperaje 500 mA