Learn More
Hoefer™ Placas de vidrio para unidades de electroforesis vertical
Código de producto. 10630796 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 8cm
18 x 24cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10630796 18 x 24cm paquete de 2
10193412 18 x 8cm paquete de 2
12014867 18 x 24cm paquete de 2
3 options
Código de producto. 10630796
Marca: Hoefer™ SE6602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de vidrio para unidades de electroforesis vertical
  • Para su uso con unidades de electroforesis vertical de las series Hoefer SE600 y SE400
  • Temperatura de almacenamiento: De +15 °C a +30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400
Tipo Placa de vidrio
Material Vidrio
Dimensiones (L x An) 18 x 24cm
Anchura (imperial) 9,4 in