Learn More
Hoefer™ Placas de vidrio para unidades de electroforesis vertical
Código de producto. 10193412 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18 x 8cm
18 x 24cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10193412 18 x 8cm paquete de 2
12014867 18 x 24cm paquete de 2
10630796 18 x 24cm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10193412 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE6402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de vidrio para unidades de electroforesis vertical
  • Para su uso con unidades de electroforesis vertical de las series Hoefer SE600 y SE400
  • Temperatura de almacenamiento: De +15 °C a +30 °C
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400
Tipo Placa de vidrio
Material Vidrio
Dimensiones (L x An) 18 x 8cm
Anchura (imperial) 3,14 in