Learn More
Hoefer™ Junta para UBC de SE 250, unidad de electroforesis vertical SE 260 Mini
Tienda Cytiva ProductosDescripción
- Para su uso con las unidades de electroforesis vertical SE 250, SE 260 Mini
- También para la cámara de colado de SE 215, SE 275, SE 615 o el colador de gel SE 675
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | UBC de la unidad de electroforesis vertical SE 250 o SE 260 Mini |
| Tipo | Junta |
| Material | Espuma |
| Longitud (métrico) | 61 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,45 cm |