Learn More
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Código de producto. 12074757 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 Preparación, 1 referencia
1 Preparación, 2 referencia
10
12
15
20
28
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico):
11,5 μl/mm
112 μl/mm
12,4 μl/mm
120 μl/mm
171 μl/mm
183 μl/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5,7 μl/mm
5,8 μl/mm
6,2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
Tipo:
Parte posterior del peine ajustable
Peine
Peine Preparativo
Peine estándar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Volumen del pocillo (métrico) Tipo unitSize
12074757 28 0,07 cm 2,1 μl/mm Peine cada uno
11579713 12 0,1 cm 7,7 μl/mm Peine cada uno
12084867 1 Preparación, 2 referencia 0,15 cm 171 μl/mm Peine cada uno
12014707 1 Preparación, 2 referencia 0,07 cm 85 μl/mm Peine cada uno
12074807 1 Preparación, 2 referencia 0,1 cm 112 μl/mm Peine Preparativo cada uno
12004877 20 0,07 cm 3,1 μl/mm Peine estándar cada uno
10192982 15 0,15 cm 8,6 μl/mm Peine estándar cada uno
12069807 20 0,15 cm 6,2 μl/mm Peine estándar cada uno
10660036 20 0,15 cm 6,2 μl/mm Peine estándar cada uno
12054647 15 0,07 cm 4,3 μl/mm Peine estándar cada uno
12074717 10 0,07 cm 6,2 μl/mm Peine estándar cada uno
11955348 12 0,15 cm 11,5 μl/mm Peine estándar cada uno
11945348 12 0,07 cm 5,8 μl/mm Peine estándar cada uno
10341135 10 0,15 cm 12,4 μl/mm Peine estándar 1 PCS
12064757 10 0,15 cm 12,4 μl/mm Peine estándar cada uno
12089857 - - - Parte posterior del peine ajustable cada uno
10783847 - - - Parte posterior del peine ajustable cada uno
12069817 1 Preparación, 1 referencia 0,07 cm 90 μl/mm Peine cada uno
12014747 1 Preparación, 1 referencia 0,15 cm 183 μl/mm Peine cada uno
11569723 28 0,1 cm 2,7 μl/mm Peine cada uno
12014807 1 Preparación, 1 referencia 0,1 cm 120 μl/mm Peine cada uno
12079807 28 0,15 cm 4,1 μl/mm Peine cada uno
11539723 20 0,1 cm 4,1 μl/mm Peine cada uno
12054867 15 0,1 cm 5,7 μl/mm Peine cada uno
10142892 10 0,1 cm 8,3 μl/mm Peine cada uno
25 options
Código de producto. 12074757
Marca: Hoefer™ SE51128.75
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plásticos altamente resistentes a ácidos, bases y todos los sistemas de tampón que se utilizan comúnmente
  • Ligero
  • Prácticamente irrompible
  • Vienen adheridos a una parte posterior estándar que produce profundidades máximas de pocillo de 25 mm, excepto los peines preparativos de 28 pocillos que producen profundidades de pocillo de 15 mm
  • Parte posterior del peine ajustable (disponible por separado, a continuación) convierte los peines de 25 mm de profundidad a 10 o 15 mm de profundidad
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400
Tipo Peine
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.° de pocillos 28
Grosor (imperial) 0,02 in
Grosor (métrico) 0,07 cm
Volumen del pocillo (métrico) 2,1 μl/mm
Anchura (métrico) 0,27 cm
Fondo (imperial) 0,98 in
Fondo (métrico) 2,5 cm