Learn More
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Código de producto. 10660036 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
1 Preparación, 1 referencia
1 Preparación, 2 referencia
10
12
15
20
28
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico):
11,5 μl/mm
112 μl/mm
12,4 μl/mm
120 μl/mm
171 μl/mm
183 μl/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5,7 μl/mm
5,8 μl/mm
6,2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
Tipo:
Parte posterior del peine ajustable
Peine
Peine Preparativo
Peine estándar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.° de pocillos Grosor (métrico) Volumen del pocillo (métrico) Tipo unitSize
10660036 20 0,15 cm 6,2 μl/mm Peine estándar cada uno
11579713 12 0,1 cm 7,7 μl/mm Peine cada uno
12084867 1 Preparación, 2 referencia 0,15 cm 171 μl/mm Peine cada uno
12014707 1 Preparación, 2 referencia 0,07 cm 85 μl/mm Peine cada uno
12074807 1 Preparación, 2 referencia 0,1 cm 112 μl/mm Peine Preparativo cada uno
12004877 20 0,07 cm 3,1 μl/mm Peine estándar cada uno
10192982 15 0,15 cm 8,6 μl/mm Peine estándar cada uno
12069807 20 0,15 cm 6,2 μl/mm Peine estándar cada uno
12054647 15 0,07 cm 4,3 μl/mm Peine estándar cada uno
12074717 10 0,07 cm 6,2 μl/mm Peine estándar cada uno
11955348 12 0,15 cm 11,5 μl/mm Peine estándar cada uno
11945348 12 0,07 cm 5,8 μl/mm Peine estándar cada uno
12064757 10 0,15 cm 12,4 μl/mm Peine estándar cada uno
10341135 10 0,15 cm 12,4 μl/mm Peine estándar 1 PCS
10783847 - - - Parte posterior del peine ajustable cada uno
12089857 - - - Parte posterior del peine ajustable cada uno
12069817 1 Preparación, 1 referencia 0,07 cm 90 μl/mm Peine cada uno
12014747 1 Preparación, 1 referencia 0,15 cm 183 μl/mm Peine cada uno
11569723 28 0,1 cm 2,7 μl/mm Peine cada uno
12014807 1 Preparación, 1 referencia 0,1 cm 120 μl/mm Peine cada uno
12074757 28 0,07 cm 2,1 μl/mm Peine cada uno
12079807 28 0,15 cm 4,1 μl/mm Peine cada uno
11539723 20 0,1 cm 4,1 μl/mm Peine cada uno
12054867 15 0,1 cm 5,7 μl/mm Peine cada uno
10142892 10 0,1 cm 8,3 μl/mm Peine cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 10660036 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE511201,5
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con plásticos altamente resistentes a ácidos, bases y todos los sistemas de tampón que se utilizan comúnmente
  • Ligero
  • Prácticamente irrompible
  • Vienen adheridos a una parte posterior estándar que produce profundidades máximas de pocillo de 25 mm, excepto los peines preparativos de 28 pocillos que producen profundidades de pocillo de 15 mm
  • Parte posterior del peine ajustable (disponible por separado, a continuación) convierte los peines de 25 mm de profundidad a 10 o 15 mm de profundidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400
Tipo Peine estándar
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.° de pocillos 20
Grosor (imperial) 0,05 in
Grosor (métrico) 0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico) 6,2 μl/mm
Anchura (métrico) 0,41 cm
Fondo (imperial) 0,98 in
Fondo (métrico) 2,5 cm