Descripción
- Para western blotting
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 14,5 cm |
| Anchura (métrico) | 21,5 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62 |
| Formato | Hoja |
| Material | Celulosa |