Descripción
- Para western blotting
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 21 cm |
| Anchura (métrico) | 25 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades de transferencia semiseca TE77 |
| Formato | Hoja |
| Material | Celulosa |