Learn More
Hoefer™ Papel de transferencia
Código de producto. 12014757 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9 cm
14 cm
14,5 cm
21 cm
Anchura (métrico):
10,5 cm
16 cm
21,5 cm
25 cm
Para utilizar con (equipo):
Unidad de transferencia de minidepósito TE22 o módulo de transferencia MiniVE
Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62
Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77
Unidades de transferencia semiseca TE77
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
12014757 14,5 cm 21,5 cm Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62 paquete de 50
10331575 14,5 cm 21,5 cm Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62 paquete de 50
11544434 9 cm 10,5 cm Unidad de transferencia de minidepósito TE22 o módulo de transferencia MiniVE paquete de 50
10762097 21 cm 25 cm Unidades de transferencia semiseca TE77 paquete de 25
12069847 21 cm 25 cm Unidades de transferencia semiseca TE77 paquete de 25
11544454 14 cm 16 cm Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77 paquete de 25
10136664 14 cm 16 cm Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77 paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12014757 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor TE46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papeles de celulosa precortados para mayor comodidad
  • Para western blotting
Especificaciones
Longitud (métrico) 14,5 cm
Anchura (métrico) 21,5 cm
Para utilizar con (equipo) Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62
Formato Hoja
Material Celulosa