Learn More
Hoefer™ Papel de transferencia
Código de producto. 10762097 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9 cm
14 cm
14,5 cm
21 cm
Anchura (métrico):
10,5 cm
16 cm
21,5 cm
25 cm
Para utilizar con (equipo):
Unidad de transferencia de minidepósito TE22 o módulo de transferencia MiniVE
Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62
Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77
Unidades de transferencia semiseca TE77
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10762097 21 cm 25 cm Unidades de transferencia semiseca TE77 paquete de 25
12014757 14,5 cm 21,5 cm Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62 paquete de 50
10331575 14,5 cm 21,5 cm Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62 paquete de 50
11544434 9 cm 10,5 cm Unidad de transferencia de minidepósito TE22 o módulo de transferencia MiniVE paquete de 50
12069847 21 cm 25 cm Unidades de transferencia semiseca TE77 paquete de 25
11544454 14 cm 16 cm Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77 paquete de 25
10136664 14 cm 16 cm Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77 paquete de 25
7 options
Código de producto. 10762097
Marca: Hoefer™ TE76
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papeles de celulosa precortados para mayor comodidad
  • Para western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 21 cm
Anchura (métrico) 25 cm
Para utilizar con (equipo) Unidades de transferencia semiseca TE77
Formato Hoja
Material Celulosa