Learn More
Hoefer™ Papel de transferencia
Código de producto. 10136664 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
9 cm
14 cm
14,5 cm
21 cm
Anchura (métrico):
10,5 cm
16 cm
21,5 cm
25 cm
Para utilizar con (equipo):
Unidad de transferencia de minidepósito TE22 o módulo de transferencia MiniVE
Unidades de transferencia de depósito TE42 o TE62
Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77
Unidades de transferencia semiseca TE77
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 10136664
Marca: Hoefer™ TE761416
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Papeles de celulosa precortados para mayor comodidad
  • Para western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 14 cm
Anchura (métrico) 16 cm
Para utilizar con (equipo) Unidades de transferencia semiseca TE70 o TE77
Formato Hoja
Material Celulosa