missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HO-2/HMOX2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30045408 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30045408 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30045408 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP329297

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HO-2/HMOX2 Polyclonal antibody specifically detects HO-2/HMOX2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HO-2/HMOX2
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Alias de gen heme oxygenase (decycling) 2, heme oxygenase 2, HO2, HO-2EC 1.14.99.3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Between 1 and 50
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Signaling, Cholesterol Metabolism, Hypoxia, Hypoxia Inducible Factors (HIF), metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3163
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.