Learn More
HNRPA3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18214087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18214087 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18214087 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP287584
Rabbit Polyclonal Antibody
HNRPA3 Polyclonal specifically detects HNRPA3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HNRPA3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human HNRPA3
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 220988
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.