missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HNRNPUL1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18237330 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18237330 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18237330 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11040586

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

HNRNPUL1 Polyclonal specifically detects HNRNPUL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HNRNPUL1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000-1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_008971.2
Alias de gen Adenovirus early region 1B-associated protein 5, E1B-AP5E1B 55kDa associated protein 5, E1BAP5E1B-55 kDa-associated protein 5, FLJ12944, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like 1, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like protein 1, HNRPUL1E1B-55kDa-associated protein 5
Símbolos de los genes HNRNPUL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 50 and 100 of human E1B-55kDa-Associated Protein 5 using the numbering given in entry NP_008971.2 (GeneID 11100).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11100
Especificidad de la prueba Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Orangutan, Rhesus Monkey, Chimpanzee, White-tufted-ear marmoset and Northern white-cheeked gibbon.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.