missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

hnRNP A2B1 Antibody (DP3B3), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148759 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148759 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148759

Marca: Novus Biologicals NB1206102CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

hnRNP A2B1 Monoclonal antibody specifically detects hnRNP A2B1 in Bovine,Canine,Chicken,Human,Mouse,Primate,Rat samples. It is validated for ChIP assay,Immunoprecipitation,Western Blot,ChIP assay (ChIP),Gene Knock-Out,KnockDown,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno hnRNP A2B1
Aplicaciones ChIP Assay, Immunoprecipitation, Western Blot, ChIP Assay, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon DP3B3
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp779B0244, FLJ22720, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein B1, heterogeneous nuclear ribonucleoproteins A2/B1, hnRNP A2/ hnRNP B1, HNRNPA2, HNRNPB1, HNRPA2, HNRPA2B1hnRNP A2/B1, HNRPB1, nuclear ribonucleoprotein particle A2 protein, RNPA2, SNRPB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially expressed human hnRNP A2 fusion protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3181
Especies diana Bovine, Canine, Chicken, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.